Läs mer
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant
Produktkod. p-7076181
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
Produktkod. 15372192
Brand: Molecular Probes™ P36965
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
När provets tjocklek och bilddjup inte är oroande, ProLong Diamond Antifade Mountant ger överlägset fotoblekningsskydd för Alexa Fluor färgämnen och fluorescerande proteiner som möjliggör långsiktiga avbildningsexperiment utan förlust av signal.
ProLong Diamond Antifade Mountant är ett glycerolbaserat flytande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta celler eller vävnadsprover. ProLong Diamantmonteringsmedlet är utformat för att ge oöverträffat antiblekningsskydd över hela det visuella och IR-spektrumet. Du kan använda ProLong Diamantmonteringsmedel med nästan alla fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner (t.ex. GFP, RFP, mCherry) för att uppnå den ljusaste signalen och lägsta bakgrunden, för ljusa, högupplösta fluorescerande bilder.
ProLong Diamond Antifade Mountant kommer blandat och färdigt att använda i en 2 mL droppflaska eller 10 mL flaska. Applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas, kur och bild. ProLong Diamantmonteringsmedlet missfärgas eller krymper inte när det härdas, vilket möjliggör högkvalitativa fluorescerande bilder månader efter montering av ditt prov. ProLong Diamantmonteringsmedel härdar till en RI på 1,47.
Få fotoblekningsskydd över hela det synliga och IR-spektrumet
ProLong Diamond Antifade Mountants förmåga ’att ge en ljusare signal, mot låg bakgrund, hjälper till att säkerställa att du får högupplösta bilder. ProLong Diamond ger överlägset skydd mot fotoblekning och släcker inte dina fluoroforer. Den kan användas med en mängd fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor färgämnen, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 eller fluorescerande proteiner. För omedelbar visning av provet utan att härda, SlowFade Diamond Antifade Mountant är optimal.
Arkivering av fluorescensmärkta prover med utmärkt RI
ProLong Diamantmonteringsmedel är det idealiska alternativet för att arkivera prover med fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner. Observera det ProLong Glasmonteringsmedel rekommenderas för prover> 10 mikron och alla applikationer för imaging-olja. Den är också idealisk för att bevara signalstyrkan under långvariga bildbehandlingssessioner, såsom upprepad bildbehandling under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplösningsmikroskopi. Dessutom härdningsegenskapen hos ProLong Diamant betyder att du inte behöver använda traditionella akrylhartser (dvs fingernagellack), vilket kan skada mikroskopobjektiv om det kommer i kontakt med dem. Brytningsindexet bestämmer hur mycket ljusets väg böjs, eller bryts, när den kommer in i ett material. Vid mikroskopi bör brytningsindexskillnader mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan reduceras genom att använda monteringsmedel med högre RI. Om du optimerar RI för ditt experiment ökar upplösningen för att ge bilder med bättre kvalitet. Beroende på din provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver ett härdande eller icke-härdande monteringsmedel, kommer att välja rätt monteringsmedia påverka bildupplösningen och bör starkt övervägas för optimal experimentell design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Innehåller 1 droppflaska innehållande 2 mL reagens.
• Förvara vid 2-8 °C.
• Skydda från ljus.
• Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Monteringslösning, Antifade-lösning
Volym (metrisk) 2 mL
Beskrivning ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 1 x 2 mL
Produktbeteckning
  • ProLong Diamond Antifade Mountant