Läs mer
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
Produktkod. 15395816
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 15395816
Brand: Molecular Probes™ P36971
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProLong Diamond ger överlägset fotoblekningsskydd till Alexa Fluor färgämnen och fluorescerande proteiner för långsiktiga avbildningsexperiment utan förlust av signal. Med den extra fördelen med DAPI i monteringsmedlet, ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI gör multiplexeringen smidig och enkel.
ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI är ett glycerolbaserat flytande monteringsmedel designat för att ge oöverträffat antiblekningsskydd för fluorescens över hela visuella och IR-spektrum. Du kan använda ProLong Diamond Mountant med DAPI med nästan alla fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner (t.ex. GFP, RFP, mCherry) för att uppnå den ljusaste signalen och lägsta bakgrunden. Använda ProLong Diamant för ljusa, högupplösta fluorescerande bilder med DAPI redan inbäddad i monteringsmediet för nukleära motfärger. ProLong Diamantmonteringsmedel med DAPI används bäst för att bevara signalstyrkan under långa avbildningssessioner av fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner under konfokal laserskanning eller med superupplösningsmikroskopi.
Funktioner av ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI
ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI kommer blandat och färdigt att använda i en 2 mL droppflaska eller 10 mL flaska. När bunden till DNA kan DAPI detekteras med ett traditionellt DAPI-filter under UV-ljus med en excitation på 360 nm och emission vid 460 nm. ProLong Diamantmontering med DAPI bildar en optisk väg på 1,47 brytningsindex (RI) när den härdas och möjliggör långtidslagring av dina prover samtidigt som de skyddas från fotoblekning. Applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas, kur och bild. ProLong Diamantmontering med DAPI missfärgas eller krymper inte när den härdas. Med normala färgningsprotokoll diffunderar DAPI ut ur prover över tiden. Inkluderandet av DAPI i Prolong Diamond-monteringsmediet hjälper till att behålla kärnfärgning för långtidslagring jämfört med sekventiell färgning/montering i basmonteringsmedlet.
Få fotoblekningsskydd över hela synliga och IR-spektrum
Oavsett vilka fluorescerande färgämnen eller proteiner du använder, ProLong Diamantmonteringsmedel med DAPI hjälper till att ge överlägset skydd mot fotoblekning. Kompatibel med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen inklusive Alexa Fluor färgämnen, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 , gör vårt antifade monteringsmedium med DAPI multiplexering smidig och enkel. ProLong Diamond Mountant med DAPI släcker inte fluoroforer, och dess förmåga att ge ljusare signaler, mot lite bakgrund, hjälper till att säkerställa att du får bästa kvalitet och högupplösta bilder.
Förstå hur RI påverkar bildupplösningen i mikroskopi
RI bestämmer hur mycket ljusets väg böjs, eller bryts, när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör brytningsindexskillnader mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan reduceras genom att använda monteringsmedel med högre RI. Om du optimerar RI för ditt experiment ökar upplösningen för att ge bilder med bättre kvalitet. Beroende på din provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver ett härdande eller icke-härdande monteringsmedel, kommer att välja rätt monteringsmedia påverka bildupplösningen och bör starkt övervägas för optimal experimentell design. Dessutom härdningsegenskapen hos ProLong Diamant betyder att du inte behöver använda traditionella akrylhartser (dvs fingernagellack) för montering.
För omedelbar visning av provet, välj vårt icke-härdande monteringsmedel, SlowFade Diamond Antifade Mountant med DAPI. Observera det ProLong Glasmonteringsmedia rekommenderas för prover> 10 mikron och alla applikationer för imaging-olja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring En 10 ml flaska.
• Förvara vid –2 °8 C, eller fryst vid -°20
•C Skydda mot ljus
• Stabil i minst 6 månader efter mottagande
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 10 mL
Beskrivning ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI, 1 x 10 mL