Läs mer
Sartorius™ Proof Line viktsats
Produktkod. 15499213 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 till 100 g
1 till 200 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15499213
Brand: Sartorius™ YCS01525AC00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Proof Line-vikter är högkvalitativa arbetsstandarder för dagligt bruk, gjorda av högkvalitativa material.
  • Ej magnetiserbar
  • Levereras med handskar, pincett och borste i högkvalitativt plastfodral
  • Levereras som bladvikter
  • Tillverkad av aluminium som har en densitet på 2 650 kg/m³
  • Utan DAkkS kalibreringscertifikat
  • OIML klass M1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proof Line viktsats
Klassificering OIML klass M1
Material Aluminium
Material för fodral Plast
Vikt (metrisk) 1 till 200 g
Densitet 2 650 kg/m³
Inkluderar Handskar, pincett, borste