Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 Carboxylate Jon Exchange HPLC Column, 10μ m, 4 mm x 250 mm
Produktkod. 11362483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 11362483
Brand: Thermo Scientific™ 088768
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumnuppsättning (3 kolumner, 3 partier); Porstorlek: Icke-porös; Kolumnfas: Jonbyte
Använd Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner för exceptionellt högupplöst separation av proteiner och deras varianter. Baserat på stationära faser med 10 μm icke-porösa polymerkulor löser ProPac-kolonner isoformer med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager ympade på partikelkärnan eliminerar oönskade sekundära interaktioner. Katjonbytesytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
Flera format för större flexibilitet
  • ProPac WCX-10 är en svag katjonbytare med en karboxylatfunktionell grupp
  • Kolonnstorlekar sträcker sig från 2 mm innerdiameter (analys) till 22 mm innerdiameter för halvförberedande arbete
Överlägsen prestanda för proteinanalys
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av MAbs och andra proteiner
  • Väl lämpad för karakterisering av relaterade proteinvarianter, inklusive deamidering och MAb-lysintrunkeringsvarianter.
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumnuppsättning (3 kolumner, 3 partier)
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril och aceton, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska detergenter, inkompatibel med katjoniska tvättmedel
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Karboxylat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Kolonnset
Teknik Bio-LC