Läs mer
Propargylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10577141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
Produktkod. 10577141
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2450-71-7
Molekylformel C3H5N
Molekylvikt (g/mol) 55.08
MDL-nummer MFCD00008198
InChI-nyckel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-namn prop-2-yn-1-amin
LEDER C#CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 84.0°C
Flampunkt 3°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCidentical toCCH2NH2
Brytningsindex 1.4460 to 1.4500
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,228
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible in water.
Formel vikt 55.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.