Läs mer
Bochem™ Propelleromrörare
Produktkod. 10418432
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
50 mm
100 mm
Produktkod. 10418432
Brand: Bochem™ 9010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Propelleromrörare för blandning av media med låg och medelviskositet.
  • Medelstort varvtalsområde
  • Blandning av media med låg och medelviskositet
  • Idealisk för homogenisering och suspension
  • Axialt flöde
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 100 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (metrisk) 400 mm