Läs mer
Molecular Probes™ Propidiumjodid - 1,0 mg/ml lösning i vatten
Produktkod. 11599296
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11599296
Brand: Molecular Probes™ P3566
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Propidiumjodid - 1,0 mg/ml lösning i vatten
Propidiumjodid (PI) är en populär rödfluorescerande kärn- och kromosommotfärgning. Eftersom propidiumjodid inte är genomträngande för levande celler, används det också ofta för att detektera döda celler i en population.
PI binder till DNA genom att interkalera mellan baserna med liten eller ingen sekvenspreferens. I vattenlösning har färgämnet excitations/emissionsmaxima på 493/636 nm. När färgen väl är bundet förstärks dess fluorescens 20- till 30-faldigt, fluorescensexcitationsmaximum förskjuts∼ 30 40 –nm till det röda och fluorescensemissionens maximum förskjuts∼ 15 nm till det blå, vilket resulterar i ett excitationsmaximum vid 535 nm och fluorescensemissionsmaximum vid 617 nm.
PI används ofta inom fluorescensmikroskopi, konfokal laserskanningsmikroskopi, flödescytometri och fluorometri.
Lär dig mer om propidiumjodid och produkter som innehåller propidiumjodid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 flaska propidiumjodid (1,0 mg/ml lösning i vatten).
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Propidiumjodid
Typ av färg propidiumjodid
Emission ⁄533 617
Form Lösning
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Cytoplasma& Cytosol