Läs mer
Molecular Probes™ Propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens
Produktkod. 15168745
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15168745
Brand: Molecular Probes™ R37108
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens
Propidiumjodid är en vanlig dödcellsfärgning som avger röd fluorescens när den binds till DNA. Propidiumjodid används också som motfärgning i flerfärgsfluorescerande tekniker. Med propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens, vi tillhandahåller en rumstemperaturstabil lösning av klassisk DNA-färgning som kommer i en praktisk att använda droppflaska. Bara tippa och droppa två droppar per ml för att färga dina celler.
Egenskaper hos propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens:
  • Färdig att använda flytande propidiumjodidformulering
  • Snabb färgning av döda celler utan tvättsteg
  • Färdig att använda flytande formulering i praktisk droppflaska utan —behov av att späda, väga eller pipettera
  • Stabil vid rumstemperatur, —ha till hands vid din arbetsstation eller cellodlingsområde
    Klassisk dödcellsfärgning
    Propidiumjodid är ett klassiskt fluorescerande färgämne som används flitigt för färgning av döda celler (Figur 1). Den uppvisar ett tillräckligt stort Stokes-skifte för att möjliggöra samtidig detektering av nukleärt DNA och FITC eller Alexa Fluor™ 488-märkta antikroppar.
    Förpackad för bekvämlighet
    Propidiumjodid ReadyProbes™ Reagenset levereras färdigt att använda och kan förvaras bredvid din flödescytometer eller i ditt cellodlingslabb. En flytande formulering i en extremt bekväm droppflaska (Figur 2) gör att du kan färga dina celler när och var de är redo. Tillsätt bara två droppar per ml för optimalt ljus och distinkt nukleär motfärgning.
    Flera tillämpningar
    Propidiumjodid är membranogenomtränglig och utesluten från livsdugliga celler. Det används därför ofta för att identifiera döda celler i en population. Dess spektrala egenskaper, selektivitet för dsDNA och ökad fluorescens när den binds till DNA, gör propidiumjodid idealisk för användning med grönt (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) fluoroforer i flerfärgsexperiment. På grund av sin höga affinitet för DNA, används den också ofta för att räkna celler, mäta apoptos och sortera celler baserat på DNA-innehåll.
    Användningsförslag
  • I de flesta fall 2 xdroppar/1 10 6 celler propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens och en inkubationstid på 15 till 30 minuter ger ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls.
  • När bunden till nukleinsyror är fluorescensexcitationsmaximum för propidiumjodid 535 nm och emissionsmaximum är 617 nm. Propidiumjodid kan exciteras med en xenon- eller kvicksilverbågelampa eller med 488-linjen hos en argonjonlaser. Generellt detekteras propidiumjodidfluorescens i FL2-kanalen hos flödescytometrar.
  • Som en föredragen röd kärnfärgning i analyser av döda celler med flödescytometri, propidiumjodid ReadyProbes™ Reagens är idealiskt för användning med antikroppsbaserade applikationer.
    Se annat Molecular Probes™ bildverktyg och reagenser .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
    Färg Långt rött
    Innehåll och lagring 6 x 2,5 mL droppflaskor Förvara
    vid≤ 25 °C
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
    För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer, EVOS Cellavbildningssystem, Flödescytometer
    Produkttyp Nukleinsyrafärgning
    Typ av färg propidiumjodid
    Emission 617
    Excitationsvåglängdsområde 535 nm
    Form Vätska
    Produktlinje ReadyProbes
    Kvantitet 1 kit
    Subcellulär lokalisering Kärna