Läs mer
Propionaldehyde, 97%
Produktkod. p-7023083
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11474010
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16146.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehydtillämpningar inkluderar som en mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Propionaldehydapplikationer inkluderar som mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-38-6
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00007020
InChI-nyckel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-namn propanal
LEDER CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde
Smältpunkt -81°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 47°C to 49°C
Flampunkt −40°C (−40°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.362
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1275
Beilstein 506010
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,7823
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 58.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.