Läs mer
Invitrogen™ ProQuantum™ Programvara v1.1
Beskrivning
ProQuantum Programvaran låter dig analysera ProQuantum högkänsliga immunanalysresultat från vilket qPCR-instrument som helst. Analysfunktionerna inkluderar standardkurvkvalificering med inbyggd detektering av extremvärden, interpolering av okända prover för kvantifiering och gruppvis statistisk analys. Steg-för-steg-vägledning tillhandahålls för förberedelse av en analyskörning, inklusive inställning av standardkurvan och plattlayouten för 96- eller 384-brunnars plattor.
• Bekväm installationsguide för att minimera fel -automatiska beräkningar för standardkurva seriell utspädningsinställning
•Inbyggd statistisk jämförelse – jämför enkelt kontroller och behandlingsgrupper
•Exportmöjligheter ―vy resulterar i Excel och PDF, eller bekvämt formaterad för GraphPad Prism
ProQuantum Programvaran består av två moduler: Skapa experiment och importera och visa resultat.
• Skapa experiment låter dig ställa in en standardkurva, skapa en plattlayout och tilldela beskrivningar och grupper till individuella provbrunnar
• Importera och visa resultat låter dig importera experimentella data anpassade för att passa standardkurvan på en 4PL eller 5PL viktad regressionsalgoritm, interpolera okända proteinkoncentrationer, visa värmekartor, utföra gruppvisa jämförelser och exportera data
ProQuantum Programvaran är kompatibel med alla ProQuantum immunanalyssatser och med allt Applied Biosystems qPCR-instrument, inklusive QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne , StepOnePlus , 7500, 7500 Snabbt, ViiA 7, eller andra kompatibla qPCR-instrument.
Det föredragna operativsystemet är Windows 7 eller 10.
För mer information, besök thermofisher.com/proquantum.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | ProQuantum Programvara v1.0 |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Bio-Rad CFX Connect™ , StepOne™ System, Bio-Rad CFX96 Touch™ |
| Produktlinje | ProQuantum |
| Kvantitet | 1 licensnyckel |
| Innehåll och lagring | Inkluderar 1 licensnyckel för 1 användare |
| Programvara | Programvara för dataanalys |