Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17224533 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20 våtservetter/påse, 20 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 24 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar (Halvvikt)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
30/påse, 20 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Paket med 900
Produktkod. 17224533
Brand: Contec™ PSPS0076BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring.
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
  • Idealisk för applikationer där stora mängder våtservetter eller aggressiva lösningsmedel behövs för att torka av ytor och utrustning.
  • Finns med både 100% Semi Grade IPA och 70% USP Klass IPA, 30 % DI-vatten.
  • Extremt låg i partikel- och fibergenerering.
  • Mjuk, icke-slipande texturerad våtservett rengör utan att repa.
1916560:
  • Förfuktade polyesterservetter är designade för allmän rengöring i ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer.
  • Idealisk för att torka av yttre produktytor och rengöra insidan av processverktyg eller annan utrustning.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standardviktsservetter är gjorda av 100 % texturerad polyester med no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemisk beständighet.
  • Värmeförseglad och mättad med olika blandningar av isopropylalkohol och avjoniserat vatten.
  • Låg i partiklar och extraherbara ämnen.
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (FED-STD-209E Klass 10/M2.5) renrum.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterila våtservetter är validerade sterila till 10-6 Sterility Assurance-nivå i enlighet med AAMI/ISO 11137 Metod 1 riktlinjer för sterilisering av medicinsk utrustning.
  • Steril PROSAT™ Stickad Polynit Servetter är bekvämt förpackade för användning i sterila kärnområden och är idealiska för att torka av artiklar före genomgång och miljörengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run pikéstickad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Rengöring och avtorkning i renrumsmiljöer
Förpackningsmängd 20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet Sterila
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.