Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 in.)
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Material:
Polyestercellulosa
Polypropen
Polypropylene
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI Water
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Förpackningsmängd:
1800 våtservetter/förpackningar
24 Pk., 50 Pk./Cs.
24 våtservetter/påse
50 Pk., 24 Pk./Cs.
50 Pk., 28 Pk./Cs.
50 Pk., 40 Pk./Cs.
50 Pk., 50 Pk./Cs.
50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs.
50 våtservetter/påse
50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
0.3kg
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 50
Beskrivning
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
- Wipe substrate designed for the application
- Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Ideal for wiping articles prior to pass through
- Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
- Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
- Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
- Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 8 in. |
| Längd (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredd (engelska) | 8 in. |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 |
| Beskrivning | PROSAT 850, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER PS-863
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med använd annat medel än vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: PROPAN-2-OL