Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15823424 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Material:
Polyestercellulosa
Polypropen
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Förpackningsmängd:
1800 våtservetter/förpackningar
24 våtservetter/påse
24-pack, 50-pack/förpackningar
50 våtservetter/påse
50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
50-pack, 24-pack/förpackningar
50-pack, 28-pack/förpackningar
50-pack, 40-pack/förpackningar
50-pack, 50-pack/förpackningar
Förpackningsstorlek:
0.3kg
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 50
Produktkod. 15823424
Brand: Contec™ PSPP0039
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
  • Wipe substrate designed for the application
  • Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping articles prior to pass through
  • Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
  • Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
  • Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 11 in.
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 11 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO Class 5
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tum)
För användning med (applikation) For interior surfaces of process tools, surface preparation, manufacturing processes
För användning med (utrustning) Process tools and other equipment
Förpackningsmängd 1800 våtservetter/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Non-sterile
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol