Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila våtservetter med låg endotoxin
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-6858071 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
10 våtservetter/påse, trippelpåse
10 våtservetter/påse, trippelpåsar
30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 550
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15508735
Brand: Contec™ PSWE0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Tillverkad av 100% stickad polyester Polynit Värmeförsegla och förmättad med en blandning av 70 % IPA och destillerat vatten för injektion (WFI) av högsta kvalitet. PROSAT™ Sterila Low Endotoxin Wipes har låga partiklar och fibrer för idealisk användning i produktkontaktområden. Varje sats av våtservetter har en garanterad endotoxinnivå på mindre än< 1 EU per enhet.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes are made of 100% knitted polyester Polynit Heatseal, presaturated with a blend of 70% isopropanol and 30% water for injection (WFI).
  • Each lot is tested before release and low endotoxin certified to less than <1EU/wipe.
  • The sealed edge wipe produces very low levels of particles and fibers and is ideal for use on product contact surfaces.
  • Each resealable pouch contains a small number of wipes, eliminating any waste at the end of a session.
  • Each pouch is individually bagged for easy entry into the sterile suite.
  • Presaturated wipes provide many benefits including solvent control, reduced Volatile Organic Compounds (VOCs) and increased process control and repeatability.
  • The resealable pouch reduces waste.
  • PROSAT Sterile Polynit Heatseal LE Wipes are validated sterile and suitable for use in aseptic suites and the most critical pharmaceutical cleanrooms.
Features and Benefits:
  • Recommended for Grade A/B or ISO Class 3-8 environments - product contact areas
  • 100% knitted polyester fabric results in very low levels of particles and fibers
  • Laser sealed edges reduces fiber generation from the edge of the wipe
  • Guaranteed endotoxin levels of <1EU/device make them ideal for product contact surfaces
  • Small number of wipes per resealable pouch to eliminate waste
  • Small footprint, hanging pouches available, so ideal for use in isolator and RAB systems
  • Presaturated wipe reduces VOC emissions and solvent use
  • Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run interlock knit
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Most critical pharmaceutical cleanrooms
Förpackningsmängd 10 våtservetter/påse, trippelpåsar
Lager 2-ply
Mättnadslösning 70% IPA/ 30% WFI, USP grade
Sterilitet Sterile
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol