Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11917025 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
27,9 x 23 cm (11 x 9 tum)
Förpackningsmängd:
20-pack
24-pack
30-pack
40 förpackningar med 20 våtservetter
50-pack
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
70% USP Grade IPA, 30% DI-vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 800
Produktkod. 11917025
Brand: Contec™ PSC20001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
  • Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
  • Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
  • Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
  • Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
  • Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
  • Miljö: ISO 5-8, grad A/B
  • Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Uppfyllande
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 11 in.
Bredd (metrisk) 27.9 cm
Material Polyester Cellulose
Certifikat och efterlevnad ISO Class 5-8
Mått (L x B) 27,9 x 23 cm (11 x 9 tum)
För användning med (applikation) Ideal for routine cleaning and wipe down of lab tools, instruments and other equipment and designed for sterile environments
Förpackningsmängd 24-pack
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Sterile
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: PROPAN-2-OL