Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
Produktkod. 17264523 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
27,9 x 23 cm (11 x 9 tum)
Förpackningsmängd:
20-pack
24-pack
30-pack
40 förpackningar med 20 våtservetter
50-pack
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
70% USP Grade IPA, 30% DI-vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 800
Produktkod. 17264523
Brand: Contec™ PSCP0001BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
  • Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
  • Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
  • Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
  • Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
  • Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
  • Rekommenderas för användning i ISO klass 5 (FED-STD-209E klass 100/M3.5) miljöer
  • Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Uppfyllande
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 6 in.
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester Cellulose
Certifikat och efterlevnad ISO Class 4
Mått (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
För användning med (applikation) Ideal for Routine Cleaning and Wipe Down of Lab Tools, Instruments and Other Equipment and Designed for Sterile Environments
Förpackningsmängd 50-pack
Mättnadslösning 70% USP Grade IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet Sterile
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.