Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
27,9 x 23 cm (11 x 9 tum)
Förpackningsmängd:
20-pack
24-pack
30-pack
40 förpackningar med 20 våtservetter
50-pack
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
70% USP Grade IPA, 30% DI-vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 800
Beskrivning
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
- Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
- Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
- Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
- Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
- Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
- Rekommenderas för användning i ISO klass 5 (FED-STD-209E klass 100/M3.5) miljöer
- Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Uppfyllande
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad servett |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Mått (L x B) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) |
| För användning med (applikation) | Idealiska för rutinmässig rengöring och avtorkning av labbverktyg, instrument och annan utrustning och designad för sterila miljöer |
| Förpackningsmängd | 20-pack |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol