Läs mer
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Produktkod. p-3667126 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
5ml
Produktkod. 11524935
Brand: Cytiva 17061801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabb bearbetning av stora volymer, återvinningar på 70 till 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media är rekombinant protein G kopplat till Sepharose 4 Snabbt flöde.
  • Bindningsspecificiteter som kompletterar protein A-media
  • Binder ett brett spektrum av IgG-arter och underklasser
  • Hög kapacitet,> 20 mg humant IgG/ml medium; hög flödeshastighet
  • Flerpunktsfäste minimerar ligandläckage
  • Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ligandkoncentration 2mg Protein G/ml Medium
Matris 4 % tvärbunden agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 3 till 9
Kvantitet 5 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer
Ligand Rekombinant Protein G som saknar albuminbindande region