Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7225095 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Gult
Vitt
Vitt, Rensa botten
Antal Wells:
96
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000μ L
2000 μl
Förpackning:
10 påsar x 12 tallrikar
10 påsar x 8 tallrikar
5 påsar x 4 tallrikar
5 påsar x 8 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 80
Produktkod. 10574073
Brand: Eppendorf™ 0030504119
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Protein LoBind Plattor är designade för användning inom proteomik eller andra områden av proteinforskning, där proteinkoncentrationen tenderar att vara mycket liten och provåtervinning är avgörande för analysresultat.
  • Eppendorf LoBind material säkerställer utmärkt provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad: fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Unik med hög kontrast OptiTrack™ matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper.
  • Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta säkerställer tillförlitlig tätning i plåtar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Yes
Formatera Standard
Detektionsmetod Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 8 tallrikar
Färg Gult
Produkttyp Protein LoBind™ Tallrik
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 500μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Beredning eller förvaring av protein-, peptid- eller antikroppsprov
Max. Värmestabilitet 121°C
Max. RCF 6000 x g
Profil Deep well plates, 96 Wells
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 40 Pk.
Tja Färg Färglös
Mått (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 27.1 mm