Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rör
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
100 rör (2 påsar x 50 rör)
200 rör (2 påsar x 100 rör)
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap Cap
Max. RCF:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
- Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel för att minska risken för provinterferens.
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
- Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
- Snäpp, skruva och SnapTec™ tillgängliga lockalternativ.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Grå |
| Färg | Färglös |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 200 Pk. |
| Förpackning | 200 rör (4 påsar x 50 rör) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |