Läs mer
Cytiva Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Produktkod. 10764737 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
HMW-SDS-markörsats
LMW-SDS-markörsats
Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10764737
Brand: Cytiva 17044501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kör dessa markörer för att bestämma molekylvikten för okarakteriserade proteinprover med precision. Cytiva Life Sciences™ Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer fungerar genom att jämföra okända med noggrant utvalda standarder.
  • Få tydliga, skarpa band för enkel mätning av migrationsavstånd
  • Band kan visualiseras med hjälp av Coomassie™ Strålande blå eller silverfärgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HMW Native Marker Kit
Färg Vitt
Produkttyp Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Form Solid
För användning med (applikation) För MW-bestämningar genom polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) i homogena eller gradientgeler.
Kit Innehåll Tyreoglobulin: μ76 g, 669000 (Mr), svinsköldkörtel (källa), Ferritin: 50 μg, 440000 (Mr), hästmjälte (källa), Catalase: 36 μg, 232000 (Mr), bovin lever (källa), Laktatdehydrogenas
Molekylvikt (g/mol) Mr 669 000
Kvantitet 10 flaskor
Förvaringskrav Oöppnade flaskor ska förvaras vid 4 °C
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.