Läs mer
Cytiva Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Produktkod. p-3667607 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
HMW-SDS-markörsats
LMW-SDS-markörsats
Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10606515
Brand: Cytiva 17044601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kör dessa markörer för att bestämma molekylvikten för okarakteriserade proteinprover med precision. Cytiva Life Sciences™ Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer fungerar genom att jämföra okända med noggrant utvalda standarder.
  • Få tydliga, skarpa band för enkel mätning av migrationsavstånd
  • Band kan visualiseras med hjälp av Coomassie™ Strålande blå eller silverfärgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning LMW-SDS Marker Kit
Färg Vitt
Produkttyp LMW-SDS-markörsats
Form Solid
För användning med (applikation) För MW-bestämningar genom polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) i homogena eller gradientgeler.
Kit Innehåll Fosforylas b: μ67 g, 97000 (Mr), Kaninmuskel (källa), Albumin: 83 μg, 66000 (Mr), Bovint Serum (källa), Ovalbumin: 147 μg, 45000 (Mr), Kycklingäggvita (källa), kolsyraanhydras
Molekylvikt (g/mol) Mr 14 000
Kvantitet 10 flaskor
Förvaringskrav Oöppnade flaskor ska förvaras vid 4 °C