Läs mer
Cytiva Whatman™ Protein Prep förА ̈KTA™ Kromatografisystem
Handla allt Cytiva Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Förpackning | 150 stycken |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |