Läs mer
Cytiva Whatman™ Protein Prep förА ̈KTA™ Kromatografisystem
Produktkod. 15871838 Handla allt Cytiva Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. 15871838
Brand: Cytiva 10463113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Protein Prep sprutfiltret som innehåller det regenererade cellulosamembranet är det optimala valet för filtrering före kromatografi medА ̈KTA™ system.
  • Lämplig för många applikationer inom läkemedels-, miljö-, bioteknik-, mat/drycker- och jordbrukstestlaboratorier
  • Värmeförseglad utan användning av lim eller tätningsmedel
  • Designad för optimal beredning av proteinprover före kromatografi
  • Proteinrening med högt utbyte och noggrann proteinanalys beror båda på att ett kvalitetsprov införs i kromatografikolonnen. Protein Prep-sprutfiltret har utformats specifikt för att optimera dessa resultat
  • Filtrering av prover före körningar har visat sig minska kolonnnedbrytande partiklar
  • Hydrofilt membran tillverkat av regenererad cellulosa uppvisar låg proteinbindning för provkonservering
  • Lot-to-lot certifierad för att ha låga nivåer av extraherbara material som annars skulle kunna störa arbetet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Porstorlek 0,45 μm
    Förpackning 150 stycken
    Diameter (metrisk) 13 mm