Läs mer
Macherey-Nagel™ Proteinkvantifieringsanalys
Produktkod. p-8013772
Analysera:
50
250
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12779650
Brand: Macherey-Nagel™ 740967.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bekvämt och pålitligt kit för bestämning av proteinkoncentration.
NucleoSpin™ miRNA är lämpligt för parallell isolering av litet RNA, stort RNA och protein.
Överlägsen selektivitet - rena ditt RNA fraktionerat efter storlek
  • Isolering av endast små RNA (18 till 200 baser) Isolering av små (18 till 200 baser) och stora (> 200 baser) RNA i två fraktioner Isolering av totalt RNA (liten och stor i en fraktion)
Ytterligare isolering av totalt protein
  • Denaturerat protein färdigt att använda för analys i SDS-PAGE och Western blot.
Utmärkt RNA-återvinning - även utan fenol/kloroform
  • Lysering med kaotropt salt Spinkolonnbaserad procedur
Bekväm hantering - komplett utrustning tillhandahålls
  • NucleoSpin-filter - effektiv provhomogeniseringNucleoSpin-proteinborttagningskolonner - högsta renhet av små RNArDNas - mycket effektiv spjälkning på kolumn av genomiskt DNA vid RT
  • Silica membranteknologi
  • Format: minispin-kolumner
  • Provstorlek:< 10 7 odlade celler,< 30 mg människa/vävnad; <50 mg växtvävnad,< μ150 L reaktionsblandning
  • Fragmentstorlek, litet RNA: 18 till 200 baser
  • Fragmentstorlek, stort RNA:> 200 baser
  • Typiskt utbyte: 10 μg litet RNA; 95 μg stort RNA från 107 HeLa-celler
  • Bindningskapacitet: 200 μg
  • Elueringsvolym, 30 μL till 100 μL
  • Förberedelsetid: <45 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, liten och stor RNA); <35 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, endast litet RNA)
  • Litet RNA (18 till 200 baser)
  • Stort RNA (> 200 baser)
  • Totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion), och isolera din totala proteinfraktion För liten och stor RNA och total RNA-rening, och isolering av total proteinfraktion.
Specifikationer
Koncentration 10 till 20 000 ng/μ L
Detekterbara analyter Protein
Analysera 250
Immunoassay Kit Format Buffert- och reagensuppsättning
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Provtyp Protein
Tillräckligt för 107
För användning med (applikation) Liten och stor RNA och total RNA rening
Kit Innehåll Kaotropiskt salt
Kvantitet 1 vardera
Testtid 40 min
Total analystid 40 min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein Quantification Assay
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid