Läs mer
Labconco™ Proteomisk CentriVap™ Koncentratorsystem
Produktkod. p-4361105 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12653105
Brand: Labconco™ 7989601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
DNA-rotor (7462900), vakuumslang, 6 klämmor, kyld koncentrator med glaslock, kallfälla
Koncentrerar flera små värmekänsliga prover
Vakuumkoncentrator:
  • Använder centrifugalkraft, vakuum och kontrollerad temperatur från -4 °C upp till +100 °C
  • Sensor som läser av den inre kammarens temperatur
  • Vakuumport med snabbkoppling för 0,25 tum. ID-slang
  • Har snabbstoppsystem, kontrollpanel och glaslock
  • DNA-rotor rymmer upp till 60 vardera 1,5 mL och 72 vardera 0,5 mL mikrocentrifugrör
Köldfälla:
  • CFC/HCFC-fritt kylsystem med 1/3 hk kompressor
  • När -°50 C (-58° F) för lösningsmedelsåtervinning och för att skydda vakuumpumpen genom att fånga in fukt, ångor och frätande ångor när de avdunstar från proverna
  • Temperaturdiagram som lyser grönt när kollektorspolen når en driftstemperatur på -40 °C
  • 4-liters uppsamlare i rostfritt stål
  • Akryllock med två Quick-Disconnect-beslag
Certifikat
CE-märkt (230 V 50 Hz modell)
Uppfyllande
ETL-lista (115 V-modell)
Specifikationer
Certifikat EEC
Stängningsmaterial Glas
Kammarmaterial Epoxibelagd aluminium
Modell CentriVap
Temperaturområde (metriskt) -4 °C till 100 °C
Volym (metrisk) Up to 50 mL
Inkluderar DNA-rotor (upp till 60 x 1,5 mL och 72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör), vakuumslang, 6 klämmor, kyld koncentrator med glaslock, köldfälla
Material Epoxibelagd aluminium
Pluggtyp Schuko
Pumptyp Membran eller roterande skovel
Typ Bänk
Vikt (engelska) 193 lb.
Vikt (metrisk) 87 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Amperage 8 A
Frekvens 50 Hz