Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA-agaros för His-tag-proteinrening
Produktkod. p-9281013
Kvantitet:
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
Produktkod. 11912422
Brand: Macherey-Nagel™ 745400.25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vald metod för His-tag-proteinrening med bästa prestanda.
  • Möjliggöra snabb och bekväm rening av rekombinanta polyhistidinmärkta proteiner genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
  • Proteiner från vilket expressionssystem som helst kan renas under naturliga eller denaturerande betingelser.
  • Bindning av protein är baserad på interaktionen mellan polyhistidin-taggen av det rekombinanta proteinet och immobiliserat Ni2+ joner.
  • Består av den kelatbildande liganden nitrilotriättiksyra (NTA) immobiliserad på 6 % tvärbundna agarospärlor som är lämpliga för batchbindning, gravitationsflöde och FPLC™ kolumner.
  • Hartset är förladdat med Ni2+ joner och därför redo att användas.
  • Teknik: Immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi
  • Batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC / FPLC applikationer
  • Matris: 6 % pärlformad agaros (tvärbunden), förladdad med Ni2+
  • Pärlstorlek: 45 till 165μ m
Specifikationer
Bindande kapacitet <50 mg/ml sedimenterad agaros
Beskrivning Vattenhaltig suspension
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
Kvantitet 25 mL
För användning med (applikation) Rening av His-tag-proteiner
Mål Protein
Typ Agaros
Ligandtyp NTA (nitrilotriättiksyra)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protino Ni-NTA Agarose
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in