Läs mer
Thermo Scientific™ Pseudomonas CFC Selektiv agar
Beskrivning
Selektivt isolera Pseudomonas -arter från mat-, vatten-, läkemedels- och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas CFC Selektiv agar. Mediet är utformat för att vara selektivt för Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. i allmänhet. Det är en modifiering av King's A Medium 1 och innehåller magnesiumklorid och kaliumsulfat för att öka produktionen av pigment. Mediet tillåter också upptäckt av Burkholderia cepacia (tidigare Pseudomonas cepacia ), en viktig opportunistisk patogen i vattensystem 3 .
Använd Pseudomonas CFC Selektiv agar för isolering av Pseudomonas spp.
- Välj för Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp.
- Tillåter detektering av Burkholderia cepacia i vattensystem som används för farmaceutiska och kosmetiska preparat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Pseudomonas CFC Selektiv agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g ±1,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |