Läs mer
Thermo Scientific™ Pseudomonas CFC selektivt medium
Beskrivning
Isolera selektivt Pseudomonas -arter från en rad prover med detta färdiga att använda medium.
Selektivt isolera Pseudomonas -arter från en rad prover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas CFC selektivt medium. Mediet innehåller magnesiumklorid och kaliumsulfat för förbättrad pigmentproduktion och återvinning av Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. samtidigt som de kraftigt undertrycker Klebsiella , Proteus och Providencia spp.
Använd Pseudomonas CFC selektiv agar för selektiv isolering av Pseudomonas-arter från en rad prover.
- Förbättrad pigmentproduktion underlättar identifieringen
- Pseudomonas aeruginos producerar karakteristisk ljusgrön färg
- Klebsiella , Proteus och Providencia är starkt undertryckta
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ostron vit, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 6 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Pseudomonas CFC selektivt medium |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 7.1± 0,2 |
| Förpackningstyp | Flow wraped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |