Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägarelock
Produktkod. p-8007739 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80mm
100mm
125mm
150 mm
200mm
För användning med (utrustning):
Behållare med 120 mm diameter öppning
Behållare med 24 mm diameter öppning
Behållare med 32 mm diameter öppning
Behållare med 43 mm diameter öppning
Behållare med 54 mm diameter öppning
Behållare med 59 mm diameter öppning
Behållare med 66 mm diameter öppning
Behållare med 80 mm diameter öppning
Behållare med 90 eller 100 mm diameter öppning
Behållare med öppning 13 mm i diameter
Behållare med öppning 170 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16266511
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vila ovanpå bägaren för att förhindra kontaminering. PTFE-bägarens lock finns i ett brett utbud av storlekar.
  • Inert, kemiskt resistent
  • Slät invändig finish
  • Exceptionellt termiskt motstånd: kan användas ner till -200 °C och upp till 280 °C
  • Isostatiskt gjuten av ren PTFE
Specifikationer
Beskrivning Temperaturområde: -200 till+ 280 °C
Diameter (metrisk) Yttre 20mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) Behållare med öppning 13 mm i diameter
Höjd (metrisk) 2.5mm
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt