Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugalomröraraxel av PTFE
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
- Kemiskt resistent, inert och läckagefri
- Lätt att rengöra
- Ingen korskontaminering
- Splittersäker
- Icke repor
- Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
- Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
- För runda kärl med smal hals
- Bladen öppnas med ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) fläkt | 70 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 9,5 mm |
| För användning med (utrustning) | Universal omrörarguide |
| För användning med (applikation) | Blandning |
| Längd (metrisk) | 650 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +280 °C |
| Typ | PTFE Axelomrörare Centrifugal |