Läs mer
BRAND™ PTFE-belagda omrörningsstavar av stålkärna
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-belagda omrörarstavar av stålkärna med rund ände
- Högdensitetspolyeten (med stålkärna)
- Kan böjas efter behov
- Formen bibehålls permanent
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PTFE-belagd stålkärna |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 1 |