Läs mer
Epredia™ PTFE-diagnosglas
Produktkod. 10632391 Handla allt Epredia Produkter
Räkna väl:
1
3
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10632391
Brand: Epredia™ X2XER203B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • PTFE-konstruktion
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Material PTFE
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 3
Färg Svart
Beskrivning 90° , slipad kant
Diameter (metrisk) 14 mm Well
Kvantitet 100/Pk.