Läs mer
Epredia™ PTFE-diagnosglas
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
- PTFE-konstruktion
- Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
- Förhindrar korskontaminering
- Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
- Autoklaveringsbar
Spécification
Spécification
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Diagnostisk bild |
| Räkna väl | 1 |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | 90° , slipad kant |
| Diameter (metrisk) | 8 mm Tja |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu