Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve med greppkrage
Produktkod. p-8006068
Standard konisk led nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10072983
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101719
Bara null kvar
Specifikationer
Material PTFE
Produkttyp Slipad ledhylsa
Kvantitet 1 förpackning
Temperaturområde (metriskt) –200 till 260 °C
Standard konisk led nr. NS 19/26