Läs mer
Horst™ PTFE HBSI modell slitstark värmetejp
Längd (metrisk):
0,8 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Mått (L x B) | 3 Lm |
| Mått (L x B x H) | 3 Lm |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Elektriska krav | ∼230V spänning |
| Modell | HBSI |
| Produkttyp | Slitstark värmetejp |