Läs mer
Fisherbrand™ PTFE högpresterande axelstyrning, ''B''-längd europeisk kon
Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konisk fog:
19/26B kon
24/29B kon
29/32B kon
34/35B kon
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 45/50
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Ger en effektiv guide för skaftomrörare av glas och metall över en rad temperaturer utan att avge partiklar från tätningen, samtidigt som ett vakuum upprätthålls. Tätningen är tillverkad av en speciellt formulerad PTFE-PEEK-komposit och är permanent tryckbelastad.
- Hög nivå av kemikaliebeständighet
- Antipisk och minskad vibration
- Vakuum (∼ 5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
- Inget avfall
- Självsläppande skarvring
- Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en mycket hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | Skaftomrörare i glas och metall |
| För användning med (applikation) | Inriktning av axel under blandning |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk fog | Konstorlek: 45/50 |
| Typ | Högpresterande axelguide |
| Vikt (metrisk) | 125 g |
| Material | PTFE |