Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-behållare
Produktkod. 10363602 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10363602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isostatiskt gjuten av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE-behållare innehåller tjockväggskonstruktion.
  • Slät invändig finish
  • Innehåller crew cap
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 34 oz.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) yttre hals 96mm
Diameter (metrisk) Innerhals 92mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av farliga kemikalier
Inkluderar Stängning
Höjd (metrisk) med stängning 170mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 13 mm
Genomskinlighet Nej
Vikt (metrisk) 650 g
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 169 mm
Produkttyp Förvaringsbehållare
Stängningsstorlek 110 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock