Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Ledadapter
Produktkod. 10591242 Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
19/10
19/26
29/42
35/45
Konstorlek:
14/23
24/29
29/32
45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10591242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar högvakuum med tätningsringar, vilket eliminerar behovet av fett. Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter är autoklaverbara och återanvändbara.
  • Tillverkad av PTFE med en rejäl axel för enkel hantering
  • Övergripande robust konstruktion för upprepad användning
  • Styva hylsor och adaptrar är inerta, kan användas till 280 °C (ca.)
  • Tål högvakuum
  • Tvärgående trapetsformade tätningsringar på kontaktytorna skapar högt vakuum
Specifikationer
Konstorlek 14/23
Produkttyp PTFE Ledadaptrar
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr. 19/10