Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Ledadapter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
19/26
29/42
35/45
Konstorlek:
14/23
24/29
29/32
45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE med en rejäl axel för enkel hantering
- Övergripande robust konstruktion för upprepad användning
- Styva hylsor och adaptrar är inerta, kan användas till 280 °C (ca.)
- Tål högvakuum
- Tvärgående trapetsformade tätningsringar på kontaktytorna skapar högt vakuum
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 45/50 |
| Produkttyp | PTFE Ledadaptrar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk led nr. | 35/45 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu