Läs mer
Quickfit™ PTFE fogklämmor med koniska skarvar
Storlek:
19/10
19/26
21/12
24/29
34/35
40/38
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Mycket resistent mot kemiska angrepp
- Används för att hålla glas med Quickfit™ koniska fogar
- Tillverkad av PTFE med inkapslad stålfjäder för att ge ett stadigt grepp
- Klämmor är numrerade med fogstorlek för enkel identifiering
- Kan användas vid temperaturer upp till 250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ledklämma |
| Material | PTFE |
| Inkluderar | Inkapslad stålfjäder |
| För användning med (utrustning) | Koniska leder |
| Storlek | 34/35 |
| Temperaturbeständig (metrisk). | 250 °C |