Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-nyckel med gänga, med tredelad hållaranordning
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Disposable PTFE valve plugs in combination with the polished DURAN™ disposable valve represent a grease-free alternative. The 3-part tap safety device is already included in the scope of delivery.
- Made of PTFE with thread and 3-part valve locking device
- For use with polished DURAN™ one-way taps
- Grease-free working
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Stängningsstorlek | 14,5 NS |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| För användning med (applikation) | For use with polished DURAN™ one-way taps |