Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-nyckel med gänga, med tredelad hållaranordning
Produktkod. 15874618 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15874618
Brand: DWK Life Sciences 286221009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med polerad DURAN™ engångskranar.
Engångs PTFE ventilpluggar i kombination med den polerade DURAN™ engångsventil representerar ett fettfritt alternativ. Den 3-delade kransäkringen ingår redan i leveransen.
  • Tillverkad av PTFE med gänga och 3-delad ventillåsanordning
  • För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar
  • Fettfritt arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 6 mm
Material PTFE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 18,8 NS
Antal per förpackning 25/Pk.
För användning med (applikation) För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar