Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-nyckel med gänga, med tredelad hållaranordning
Produktkod. 15894618 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Pluggborrning:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15894618
Brand: DWK Life Sciences 286221609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med polerad DURAN™ engångskranar.
Engångs PTFE ventilpluggar i kombination med den polerade DURAN™ engångsventil representerar ett fettfritt alternativ. Den 3-delade kransäkringen ingår redan i leveransen.
  • Tillverkad av PTFE med gänga och 3-delad ventillåsanordning
  • För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar
  • Fettfritt arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 10 mm
Material PTFE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 29.2 NS
Antal per förpackning 10/Pk.
För användning med (applikation) För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar