Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör
Produktkod. 11705278
Längd (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11705278
Brand: Cole-Parmer™ 3152125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Grenrör
Inlopp 1/4 tum
Material PTFE
Antal hamnar 10
Portstorlek (metrisk) 4.3 mm
Längd (metrisk) 186,4 mm
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm