Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör
Längd (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grenrör |
| Inlopp | 1/4 tum |
| Material | PTFE |
| Antal hamnar | 6 |
| Portstorlek (metrisk) | 4.3 mm |
| Längd (metrisk) | 120,65 mm |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 25.4 mm |