Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör
Produktkod. p-8007918
Längd (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785268
Brand: Cole-Parmer™ 3152121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Grenrör
Inlopp 3/8 tum
Material PTFE
Antal hamnar 8
Portstorlek (metrisk) 5.08 mm
Längd (metrisk) 199,3 mm
Bredd (metrisk) 28.9 mm
Höjd (metrisk) 28.95 mm