Läs mer
Fisherbrand™ Octagonal Magnetic Stir Bar Sortiment med hållare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Form:
Oktogon
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Mått (L x B x H) | 12.7 x 3.175, 12.7 x 7.92, 38.1 x 7.92, 50.8 x 7.92mm |
| Inkluderar | Inbyggda vridringar, Spinbar Restrainer |
| Beläggning | PTFE |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Oktogon |
| Typ | Magnetisk omrörarstav, mikro |