Läs mer
Cowie Technology™ Spetsiga pincett av PTFE
Produktkod. 10292092 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10292092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cowie Technology™ PTFE spetsiga pincett är inerta mot praktiskt taget alla kemiska reagenser och helt icke-kontaminerande.
  • Kemiskt inert
  • Ej kontaminerande
  • Användbar till 280 °C
  • Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden
Specifikationer
Tipsstil Spetsig
Antal per förpackning 1 vardera
Material PTFE
Längd (metrisk) 100 mm
Produkttyp PTFE pincett / pincett
Avsluta Jämna
Höjd (metrisk) kropp 8 mm
Tjocklek 8
Bredd (metrisk) Kropp 20 mm
Bredd (metrisk) spets 10 mm
Tjocklek (metrisk) spets 2 mm
Mått (L x B) 100 x 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Stil Stel