Läs mer
Cowie Technology™ Spetsiga pincett av PTFE
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Spetsig |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | PTFE pincett / pincett |
| Avsluta | Jämna |
| Höjd (metrisk) kropp | 10 mm |
| Tjocklek | 10 |
| Bredd (metrisk) Kropp | 22.5 mm |
| Bredd (metrisk) spets | 11 mm |
| Visa mer |